Få mere at vide
Kinin monohydrochlorid dihydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10458720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10458720 25 g Glasflaske 25g
10733344 5 g Glasflaske 5g
10658894 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10458720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163720250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6119-47-7 | C20H29ClN2O4 | 396.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6119-47-7
Molekylær formel C20H29ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 396.91
MDL nummer MFCD00151248
InChI nøgle MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Synonym quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5S)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;dihydrat;hydrochlorid
SMIL O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine monohydrochloride dihydrate
Navn note 99%
Smeltepunkt 115.0°C to 116.0°C
Farve Hvid
Flammepunkt 122°C
Tab ved tørring 6% to 10% (1 g, 105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 07,311
Merck Index 15, 8177
Specifik rotationstilstand − 258.00 (20.00°C c=2,0.1M HCL)
Specifik rotation − 258.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 62.5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and chloroform,slightly soluble in ether
Formel vægt 396.92
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Silky Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine monohydrochloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.