Få mere at vide
Quinine Monohydrochloride Dihydrate, 100.8%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11430841 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11430841 5 g
1 options
Artikelnummer. 11430841 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215648605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Tekniske data
CAS 6119-47-7
Molekylær formel C20H29ClN2O4
MDL nummer MFCD00151248
Mængde 5 g
Synonym quinine hydrochloride dihydrate, quinine monohydrochloride dihydrate, cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, monohydrochloride, dihydrate, 8a,9r, quinine hcl dihydrate, r-2s,4s,5r-5-ethenyl-1-azabicyclo 2.2.2 octan-2-yl-6-methoxyquinolin-4-yl methanol;dihydrate;hydrochloride, chinini hydrochloridum, quinine, hcl dihydrate, quinine hydrochloride jan:nf, quinine monohydrochloride hydrate
InChI nøgle MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
SMIL O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
IUPAC navn (R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol dihydrate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 396.91
PubChem CID 134690644