Få mere at vide
Quinine hydrochloride, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460841 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11460841 100 g
1 options
Artikelnummer. 11460841 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215648680
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Quinine Hydrochloride is an alkaloid originally isolated from the Cinchona family of South American trees. It is an antimalarial agent, anticholinergic, antihypertensive and hypoglycemic agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine hydrochloride
CAS 6119-47-7
Farve Hvid
Molekylær formel C20H29ClN2O4
MDL nummer MFCD00151248
Mængde 100 g
Synonym quinine hcl dihydrate
InChI nøgle MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
SMIL O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
IUPAC navn (R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol dihydrate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 396.91
PubChem CID 124080947
Formel vægt 360.9
Fysisk form Pulver