Få mere at vide
Kininhydrochlorid-dihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17980996
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17980996 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17980996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1736.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Kininhydrochloriddihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine monohydrochloride dihydrate
CAS 6119-47-7
Analyt- eller komponentnavne Quinine monohydrochloride dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H24 N2 O2 . Cl H . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Quinine hydrochloride, (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol hydrochloride, Quinidine Sulfate Impurity A as Hydrochloride Dihydrate, Quinidine Impurity A as Hydrochloride Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
SMIL O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol; dihydrat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 396.91
Mængde 250 mg
Formel vægt 396,1816 g/mol