Få mere at vide
Quinine hydrochloride, 100.8%, >99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440841 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11440841 25 g
11450841 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440841 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215648625
Kemiske identifikatorer
CAS 6119-47-7
Molekylær formel C20H29ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 396.91
MDL nummer MFCD00151248
InChI nøgle MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Synonym quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
IUPAC navn (R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol dihydrate hydrochloride
SMIL O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine hydrochloride
Farve Hvid
Analyseprocentområde 1.008
Mængde 25 g
Formel vægt 360.9
Procent renhed >99%
Fysisk form Pulver