Få mere at vide
Kininhemisulfatmonohydrat, 98+%
Beskrivelse
Kininhemisulfatmonohydrat spiller en stor rolle i kaliumkanalblokkere. Det bruges også som et antimalariamiddel, antikolinergisk, antihypertensivt og et hypoglykæmisk middel. Det hæmmer mitokondriel ATP-reguleret kaliumkanal. Det bruges også til at studere metabolismen af biokrystalliseret hæm, hæmozoin, i malariaparasitter og til at studere toksiciteten af hæm (FP)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kininhemisulfatmonohydrat spiller en stor rolle i kaliumkanalblokkere. Det bruges også som et antimalariamiddel, antikolinergisk, antihypertensivt og et hypoglykæmisk middel. Det hæmmer mitokondriel ATP-reguleret kaliumkanal. Det bruges også til at studere metabolismen af biokrystalliseret hæm, hæmozoin, i malariaparasitter og til at studere toksiciteten af hæm (FP)-komplekser.
Opløselighed Opløselig i
en blanding af chloroform og absolut alkohol (2:1).
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, alkalier, ammoniak, stærke baser og jod.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinine hemisulfate monohydrate |
| Smeltepunkt | 217 °C til 218 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 6113937 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,8061 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i en blanding af kloroform og absolut alkohol (2:1). |
| Optisk rotation | −241° (c=2 i 0,1 M HCl) |
| Formel vægt | 391,47 (373,46 Vandfri) |
| Vis mere |