Få mere at vide
Kininhemisulfatmonohydrat, 98+%
Artikelnummer. 11458896
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458896 50 g 50g
11448896 10 g 10g
11468896 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17036.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1162.80 DKK
    960.65 DKK / 50g
    Spare 202.15 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782,95 g/mol
Kininhemisulfatmonohydrat spiller en stor rolle i kaliumkanalblokkere. Det bruges også som et antimalariamiddel, antikolinergisk, antihypertensivt og et hypoglykæmisk middel. Det hæmmer mitokondriel ATP-reguleret kaliumkanal. Det bruges også til at studere metabolismen af biokrystalliseret hæm, hæmozoin, i malariaparasitter og til at studere toksiciteten af hæm (FP)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kininhemisulfatmonohydrat spiller en stor rolle i kaliumkanalblokkere. Det bruges også som et antimalariamiddel, antikolinergisk, antihypertensivt og et hypoglykæmisk middel. Det hæmmer mitokondriel ATP-reguleret kaliumkanal. Det bruges også til at studere metabolismen af biokrystalliseret hæm, hæmozoin, i malariaparasitter og til at studere toksiciteten af hæm (FP)-komplekser.
Opløselighed Opløselig i
en blanding af chloroform og absolut alkohol (2:1).
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, alkalier, ammoniak, stærke baser og jod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6119-70-6
Molekylær formel C40H54N4O10S
Molekylvægt (g/mol) 782.95
MDL nummer MFCD00150790
InChI nøgle ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
Synonym Quinine sulfate (2:1) (salt) dihydrate; Quinine sulfate dihydrate
PubChem CID 134129495
IUPAC navn (R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;svovlsyre;tetrahydrat
SMIL O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine hemisulfate monohydrate
Smeltepunkt 217 °C til 218 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 6113937
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8061
Opløselighedsinformation Opløselig i en blanding af kloroform og absolut alkohol (2:1).
Optisk rotation −241° (c=2 i 0,1 M HCl)
Formel vægt 391,47 (373,46 Vandfri)
Procent renhed 99%