Få mere at vide
Kininhemisulfatmonohydrat, 98+%
Artikelnummer. 11448896
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448896 10 g 10g
11458896 50 g 50g
11468896 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17036.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782,95 g/mol
Kininhemisulfatmonohydrat spiller en stor rolle i kaliumkanalblokkere. Det bruges også som et antimalariamiddel, antikolinergisk, antihypertensivt og et hypoglykæmisk middel. Det hæmmer mitokondriel ATP-reguleret kaliumkanal. Det bruges også til at studere metabolismen af biokrystalliseret hæm, hæmozoin, i malariaparasitter og til at studere toksiciteten af hæm (FP)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kininhemisulfatmonohydrat spiller en stor rolle i kaliumkanalblokkere. Det bruges også som et antimalariamiddel, antikolinergisk, antihypertensivt og et hypoglykæmisk middel. Det hæmmer mitokondriel ATP-reguleret kaliumkanal. Det bruges også til at studere metabolismen af biokrystalliseret hæm, hæmozoin, i malariaparasitter og til at studere toksiciteten af hæm (FP)-komplekser.
Opløselighed Opløselig i
en blanding af chloroform og absolut alkohol (2:1).
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, alkalier, ammoniak, stærke baser og jod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6119-70-6
Molekylær formel C40H54N4O10S
Molekylvægt (g/mol) 782.95
MDL nummer MFCD00150790
InChI nøgle ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
Synonym Quinine sulfate (2:1) (salt) dihydrate; Quinine sulfate dihydrate
PubChem CID 134129495
IUPAC navn (R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;svovlsyre;tetrahydrat
SMIL O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine hemisulfate monohydrate
Smeltepunkt 217°C to 218°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 6113937
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,8061
Opløselighedsinformation Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1).
Optisk rotation −241° (c=2 in 0.1M HCl)
Formel vægt 391.47 (373.46 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine hemisulfate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinine, sulfate (2:1), dihydrate