Få mere at vide
Kinin.HCl.dihydrat, Lipomed
Artikelnummer. 30460079
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30460079 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30460079 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMQUN1135HC100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Kinin.HCl.dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine monohydrochloride dihydrate
CAS 6119-47-7
Analyt- eller komponentnavne Quinine monohydrochloride dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H24 N2 O2 . Cl H . 2 H2 O
Synonym Quinine hydrochloride, (R)-[(2 S,4 S,5 R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2 ]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol hydrochloride, Quinidine Sulfate Impurity A as Hydrochloride Dihydrate, Quinidine Impurity A as Hydrochloride Dihydrate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3 C[C@@H]4 CCN3C[C@@H]4 C=C)c2c1
IUPAC navn (R)-[(2 S,4 S,5 R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2 ]oktan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol; dihydrat; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 396.91
Mængde 100 mg
Formel vægt 396,1816 g/mol