Få mere at vide
Kinin Di-N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30427352
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30427352 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30427352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ6940052.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine Di-N-oxide
CAS 101655-92-9
Molekylær formel C20 H24 N2 O4
Mængde 2.5 mg
Synonym Cinchonan-9-ol','6'-methoxy-','1,1'-dioxide','(8α,9R)-, Quinine N,N'-Dioxide (7CI), Quinine Di-N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-13-12-22(25)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21(24)18-5-4-15(26-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
SMIL COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-methoxy-1-oxidoquinolin-1-ium-4-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 356.42
Formel vægt 356.1736