Få mere at vide
Quinine, 95%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436172 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11436172 10 g
11446172 25 g
11456172 50 g
11466172 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11436172 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210279210
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 130-95-0
Molekylær formel C20H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 324.42
MDL nummer MFCD00198096
InChI nøgle LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym quinine, chinin, chinine, --quinine, qualaquin, 6'-methoxycinchonidine, 8s,9r-quinine, chininum, quinine sulfate, quinina
PubChem CID 129316724
IUPAC navn (R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
SMIL [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifications
Mængde 10 g