Få mere at vide
Quinidine, TRC
Artikelnummer. 30421417
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30421417 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30421417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ6850001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinidine
CAS 56-54-2
Molekylær formel C20 H24 N2 O2
Mængde 1 g
Synonym Quinidine Sulfate Imp. A (EP), Quinidine Imp. A (EP), Quinine Dihydrochloride Imp. A (EP), Quinine Imp. A (EP), Quinidine, (+)-Quinidine, (8R,9S)-Quinidine, Chinidin, Cinquin, Conchinin, Conchinine, Conquinine, Kinidin, Pitayin, Pitayine, Quindine, beta-Quinidine, beta-Quinine, Quinine Hydrochloride Impurity A, Quinine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
SMIL COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
IUPAC navn (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 324.42
Formel vægt 324.1838