Få mere at vide
(+)-Quinidin
Artikelnummer. 11494254
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494254 25 g 25g
11474254 1 g 1g
11484254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494254 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12559.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56-54-2 | C20H24N2O2 | 324,42 g/mol
(+)-Quinidin bruges til at behandle eller forebygge mange typer af uregelmæssige hjerteslag (hjertearytmier såsom atrieflimren). Det kan også bruges til at behandle malaria.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i methanol, chloroform, alkohol (1 g/36 ml), benzen og DMSO (100 mM). Lidt opløseligt i ether og petroleumsether. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-54-2
Molekylær formel C20H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 324.42
MDL nummer MFCD00135581,MFCD00198096
InChI nøgle LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Synonym quinidine, +-quinidine, chinidin, pitayine, cin-quin, 8r,9s-quinidine, conquinine, conchinin, quinidex, conchinine
PubChem CID 441074
ChEBI CHEBI:28593
IUPAC navn (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
SMIL COC1=CC=C2N=CC=C([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Quinidine
Smeltepunkt 171 °C til 173 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 91866
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8060
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, kloroform, alkohol (1g/36ml), benzen og DMSO (100mM). Let opløseligt i ether og petroleumsether. Uopløselig i vand.
Optisk rotation +260° (c=1 i ethanol)
Formel vægt 324.42