Få mere at vide
Quinidinsulfatdihydrat, 98+%
Artikelnummer. 15443199
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443199 25 g 25g
15433199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60426.14
 Begrænset vare
På lager
En natriumkanalblokker, og i mindre grad blokerer den også kaliumkanaler | CAS: 6591-63-5 | C40H54N4O10S | 782,95 g/mol
Quinidinsulfat dihydrat, 98+% anvendes som A Na+ kanalblokker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Quinidinsulfat dihydrat, 98+% bruges som A Na+ kanalblokker.
Opløselighed Opløseligt i chloroform
, vand (11 mg/ml ved 20 °C), alkohol og ethanol (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6591-63-5
Molekylær formel C40H54N4O10S
Molekylvægt (g/mol) 782.95
MDL nummer MFCD00149346
InChI nøgle ZHNFLHYOFXQIOW-CMZPEELOSA-N
Synonym bis s-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,2s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol sulfate dihydrate
PubChem CID 132274356
IUPAC navn (S)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;svovlsyre;dihydrat
SMIL COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.O.O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinidine sulfate dihydrate
Smeltepunkt 212 °C til 214 °C (dekomponering)
Farve Hvid til gul
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8060
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, vand (11 mg/ml ved 20 °C), alkohol og ethanol (50 mg/ml).
Formel vægt 782.94
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver