Få mere at vide
Quinidine, Mikromol™
Artikelnummer. 18082300
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18082300 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082300 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1523.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Quinidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinidine
CAS 56-54-2
Analyt- eller komponentnavne Quinidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H24 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Quinidine Sulfate Imp. A (EP), Quinidine Imp. A (EP), Quinine Dihydrochloride Imp. A (EP), Quinine Imp. A (EP), Quinidine, (+)-Quinidine, (8R,9S)-Quinidine, Chinidin, Cinquin, Conchinin, Conchinine, Conquinine, Kinidin, Pitayin, Pitayine, Quindine, beta-Quinidine, beta-Quinine, Quinine Hydrochloride Impurity A, Quinine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
SMIL COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
IUPAC navn (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 324.42
Mængde 250 mg
Formel vægt 324,1838 g/mol