missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quinidine Methiodide, TRC

Artikelnummer. 30134457
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134457 1 g
17981715 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134457 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ6850201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 42982-87-6
Molekylær formel C21H27IN2O2
Molekylvægt (g/mol) 466.36
Synonym Quinidine α-Methiodide, (9S)-9-Hydroxy-6'-methoxy-1-methylcinchonanium Iodide
IUPAC navn (S)-[(1S,2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-methyl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;iodide
SMIL [H][C@@]1(C=C)[C+]2C[C@@]([C@@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C43)([H])[N@@](C1)(C)CC2.[I-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quinidine Methiodide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H27N2O2.HI/c1-4-14-13-23(2)10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-3)12-18(17)19;/h4-7,9,12,14-15,20-21,24H,1,8,10-11,13H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15-,20+,21-,23-;/m0./s1
Formel vægt 466.1117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.