Få mere at vide
Quinidine hydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428726
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428726 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428726 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1302
MedChemExpress Quinidine hydrochloride monohydrate is an anti-arrythmic agent which is also a potent blocker of K+ channel with an IC50 of 19.9 μM.
Quinidine hydrochloride monohydrate is an anti-arrythmic agent which is also a potent blocker of K+ channel with an IC50 of 19.9 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinidine hydrochloride monohydrate
Fysisk form Powder
CAS 6151-40-2
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H27ClN2O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (263.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@@]2([H])[C@@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C34.[H]Cl.[H]O[H]
Molekylvægt (g/mol) 378.89
Formel vægt 378.89
Procent renhed 99.61%