Få mere at vide
Quinidin hydrochloriddihydrat, TRC
Artikelnummer. 30135824
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135824 50 g
30133369 10 g
17932615 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135824 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ68504550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6119-47-7
Molekylær formel C20 H24 N2 O2 . Cl H . 2 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 396.91
Synonym Quinine hydrochloride, (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol hydrochloride
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol; dihydrat; hydrochlorid
SMIL O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine monohydrochloride dihydrate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
Formel vægt 396.1816