missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Quinidine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinidine methoxy-d3 |
| CAS | 1267657-68-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 2H3 H21 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Cinchonan-9-ol','6'-(methoxy-d3)-','(9S)-, d3-Quinidine, Quinidine-d3, Quinidine-D3 (methoxy-D3), (9S)-6'-(Methoxy-d3)cinchonan-9-ol, (8R,9S)-Quinidine-d3, (S)-[6-(Methoxy-d3)-4-quinolyl][(2R)-5-vinylquinuclidin-2-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| IUPAC navn | (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-[6-(trideuteriomethoxy)quinolin-4-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.44 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?