Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Quinidine |
| Smeltepunkt | 170,0 °C til 175,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15, 8176 |
| Specifik rotation | +256.00 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1g/2000mL (20 °C) - 1g/800 ml (100 °C). Andre opløseligheder: 1g/36 ml alkohol – opløselig i methanol, 1 g/56 ml ether – 1 g/1,6 ml kloroform, praktisk talt uopløselig i petroleumsether |
| Show More |
Safety and Handling
- Quinidine, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.