Få mere at vide
R&D Systems™ Quinidine
Beskrivelse
Class IA antiarrythmic; reduces both Na+ and K+ channel currents, including INa, IKr and IKs. Prolongs QT and induces torsade de pointes (TdP).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinidine |
| CAS | 56-54-2 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C20H24N2O2 |
| Formel vægt | 324.42 |
| Renhed | 85% |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.42 |