missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-Quinic Acid Gamma-Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Quinic Acid gamma-Lactone |
| CAS | 665-27-0 |
| Molekylær formel | C7H10O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [1S-(exo,exo)]-1,3,4-Trihydroxy-6-oxabicyclo[3.2.1]octan-7-one, (1S,3R,4R,5R)-1,3,4-Trihydroxy-6-oxabicyclo[3.2.1]octan-7-one |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O5/c8-3-1-7(11)2-4(5(3)9)12-6(7)10/h3-5,8-9,11H,1-2H2/t3-,4-,5-,7+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1C[C@]2(O)C[C@@H](OC2=O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (1R,2R,3R,5S)-2,3,5-trihydroxy-7-oxabicyclo[3.2.1]octan-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vægt | 174.0528 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?