Få mere at vide
Quinhydrone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070340 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10070340 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10070340 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Q/0120/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 106-34-3
Smeltepunkt 168°C
Farve Green
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C12H10O4
MDL nummer MFCD00010310
Mængde 100 g
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
InChI nøgle BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
IUPAC navn benzene-1,4-diol;cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 218.21
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Formel vægt 218.21g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinhydrone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.