Få mere at vide
Quinhydrone, 98%
Artikelnummer. 10598902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10598902 100 g Glasflaske 100g
10511514 25 g Glasflaske 25g
10405861 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10598902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418771000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Quinhydrone, 98%, Mængde: 100g, Emballage: Glasflaske, grøn, smeltepunkt: 168 grader. C til 172 grader. C, Molekylvægt: 218,21, Procentrenhed: 98%, Assay Procentinterval: 48,0 til 52% Hydroquinon (HPLC), CAS: 106-34-3, ChEBI: CHEBI:26491, Densitet: 1,4000g/ml | CAS: 106-34-3 | C12H10O4 | 218,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-34-3
Molekylær formel C12H10O4
Molekylvægt (g/mol) 218.21
MDL nummer MFCD00010310
InChI nøgle BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
IUPAC navn benzen-1,4-diol;cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinhydrone
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Farve Grøn
Tæthed 1.4000g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 48.0 to 52% Hydroquinone (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 8174
Specifik vægtfylde 1.4
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,ammonia,alcohol,ether,insoluble in petroleum ether
Formel vægt 218.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinhydrone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.