Få mere at vide
Quinhydrone, 98.37%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470831 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
25g
Artikelnummer.
11470831 25g
1 options
Artikelnummer. 11470831 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215648225
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinhydrone
CAS 106-34-3
Farve Grøn
Analyseprocentområde 0.9837
Molekylær formel C12H10O4
MDL nummer MFCD00010310
Mængde 25 g
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
InChI nøgle BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
IUPAC navn benzene-1,4-diol; cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 218.21
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Formel vægt 218.2
Fysisk form Krystallinsk pulver