Få mere at vide
Quinhydrone, 97%
Artikelnummer. 11472668
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472668 25 g 25g
11482668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11472668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16681.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-34-3 | C12H10O4 | 218,21 g/mol
Bruges til at måle hydrogenionkoncentrationen (pH) af en opløsning i et kemisk eksperiment. Det giver et alternativ til den almindeligt anvendte glaselektrode i et pH-meter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til at måle hydrogenionkoncentrationen (pH) af en opløsning i et kemisk eksperiment. Det giver et alternativ til den almindeligt anvendte glaselektrode i et pH-meter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand 4 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-34-3
Molekylær formel C12H10O4
Molekylvægt (g/mol) 218.21
MDL nummer MFCD00010310
InChI nøgle BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
IUPAC navn benzen-1,4-diol;cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinhydrone
Smeltepunkt 168°C to 171°C
Tæthed 1.4
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3919222
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,8058
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water 4g/L (20°C).
Formel vægt 218.21
Procent renhed 97%