Få mere at vide
Quinfamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinfamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-14(18)15(20)19-7-1-3-10-9-11(5-6-12(10)19)23-16(21)13-4-2-8-22-13/h2,4-6,8-9,14H,1,3,7H2 |
| Formel vægt | 353.0222 |
| Procent renhed | >95% |