Få mere at vide
Quinclorac, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinchlorac |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Cl2NO2/c11-6-3-5-1-2-7(12)8(10(14)15)9(5)13-4-6/h1-4H,(H,14,15) |
| Formel vægt | 240.9697 |