Få mere at vide
Quinbolone (>90%), TRC
Artikelnummer. 30425225
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30425225 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30425225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ670150250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinbolone
CAS 2487-63-0
Molekylær formel C24 H32 O2
Mængde 250 mg
Synonym Quinbolone-D3
InChI formel InChI=1S/C24H32O2/c1-23-13-11-17(25)15-16(23)7-8-19-20-9-10-22(26-18-5-3-4-6-18)24(20,2)14-12-21(19)23/h5,11,13,15,19-22H,3-4,6-10,12,14H2,1-2H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC5=CCCC5
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-(cyclopenten-1-yloxy)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 352.51
Formel vægt 352.2402