Få mere at vide
Quinazoline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinazoline |
| CAS | 253-82-7 |
| Molekylær formel | C8H6N2 |
| MDL nummer | MFCD00006712 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | C1=C2C(=NC=N1)C=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.15 |
| Procent renhed | 98% |