Få mere at vide
Quinaprilat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinaprilat |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O5/c1-15(24-19(22(27)28)12-11-16-7-3-2-4-8-16)21(26)25-14-18-10-6-5-9-17(18)13-20(25)23(29)30/h2-10,15,19-20,24H,11-14H2,1H3,(H,27,28)(H,29,30)/t15-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 410.1842 |
| Procent renhed | >95% |