Få mere at vide
Quinapril hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492146
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16492146 500 mg 500mg
16408336 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492146 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0477
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
MedChemExpress Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinapril hydrochloride
CAS 82586-55-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H31ClN2O5
Mængde 500 mg
Synonym CI-906
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.54 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (105.27 mM)
SMIL O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=CC=C3)C1)O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 474.98
Formel vægt 474.98
Procent renhed 99.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus