Få mere at vide
Quinapril Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460970
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460970 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460970 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0628.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinapril hydrochloride
CAS 82586-55-8
Analyt- eller komponentnavne Quinapril hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C25 H30 N2 O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Quinapril hydrochloride, (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]-, Accupril, Accuprin, Accupro, Accupro 20, Accupron, Acequide, Acequin, Acuitel, Acuprel, Acupril, Asig, CI 906, Korec, Korectic, PD 109452-2, Quinazil, Quinopril
InChI formel InChI=1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)O
IUPAC navn (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-3-carboxylsyre; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 474.98
Mængde 10 mg
Formel vægt 474,1921 g/mol