Få mere at vide
Quinapril hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Angiotensin-converting enzyme inhibitor
404.48 DKK - 5835.91 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 82586-55-8 |
|---|---|
| Molekylær formel | C25H31ClN2O5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.982 |
| MDL nummer | MFCD00889215 |
| InChI nøgle | IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N |
| Synonym | quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren |
| PubChem CID | 54891 |
| ChEBI | CHEBI:8714 |
| IUPAC navn | (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| SMIL | CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15494399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.MC |
100mg |
404.48 DKK
100mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15474399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.03 |
1g |
2283.62 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15484399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.06 |
5g |
5835.91 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 82586-55-8 | |
| 474.982 | |
| IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N | |
| 54891 | |
| (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| C25H31ClN2O5 | |
| MFCD00889215 | |
| quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren | |
| CHEBI:8714 | |
| CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl |
Tekniske data
| Quinapril hydrochloride | |
| C25H31ClN2O5 | |
| 14,8051 | |
| IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N | |
| (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride | |
| 54891 | |
| 474.99 |
| 82586-55-8 | |
| MFCD00889215 | |
| quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren | |
| CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl | |
| 474.982 | |
| CHEBI:8714 | |
| 98% |
Sikkerhed og håndtering
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361
missing translation for 'rtecsNumber' : NW7176000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures