Få mere at vide
Quinapril Ethylester ((3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinolincarboxylsyre Ethylester), Mikromol™
Artikelnummer. 30051802
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051802 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051802 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0628.160025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Quinapril Ethylester ((3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinolincarboxylsyre Ethylester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinapril Ethyl Ester
CAS 103733-35-3
Analyt- eller komponentnavne Quinapril Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H34 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, ethyl ester, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]- (9CI), (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-Isoquinolinecarboxylic acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C27H34N2O5/c1-4-33-26(31)23(16-15-20-11-7-6-8-12-20)28-19(3)25(30)29-18-22-14-10-9-13-21(22)17-24(29)27(32)34-5-2/h6-14,19,23-24,28H,4-5,15-18H2,1-3H3/t19-,23-,24-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 466.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 466,2468 g/mol