Få mere at vide
Quinapril Benzyl Ester Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049577
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049577 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049577 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0628.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Quinapril Benzyl Ester Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinapril Benzyl Ester Maleate
CAS 82586-54-7
Analyt- eller komponentnavne Quinapril Benzyl Ester Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H36 N2 O5 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Quinapril Imp. F (Pharmeuropa) as Maleate: Benzyl (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetra-hydroisoquinoline-3-carboxylate Maleate
InChI formel InChI=1S/C32H36N2O5.C4H4O4/c1-3-38-31(36)28(19-18-24-12-6-4-7-13-24)33-23(2)30(35)34-21-27-17-11-10-16-26(27)20-29(34)32(37)39-22-25-14-8-5-9-15-25;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-17,23,28-29,33H,3,18-22H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t23-,28-,29-;/m0./s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)OCc4ccccc4.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn benzyl (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylate;(Z)-but-2-enedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 644.71
Mængde 25 mg
Formel vægt 644.2734 g/mol