Få mere at vide
Quinalphos, TRC
Artikelnummer. 30414279
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30414279 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30414279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ5850005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinalphos
CAS 13593-03-8
Molekylær formel C12 H15 N2 O3 P S
Mængde 5 g
Synonym BAY 77049, Bayer 77049, Bayrusil, Chinalphos, Diethchinalphion, Diethquinalphion, Diethyl 2-quinoxalyl phosphorothionate, Ekalux, Ekalux 25EC, Ekalux G5, Kinalux, O,O-Diethyl O-(2-quinoxalyl) phosphorothionate, O,O-Diethyl O-(quinoxalin-2-yl) thiophosphate, O,O-Diethyl O-2-quinoxalinyl phosphorothioate, O,O-Diethyl-O-(2-quinoxalyl)thiophosphate, O,O-Diethyl-O-quinoxal-2-yl thionophosphate, Oleoekalux, Quinalfos, Quinalphos, Quinaltaf, SAN 6538, SAN 6626, Sandoz 6538, Sandoz 6626
InChI formel InChI=1S/C12H15N2O3PS/c1-3-15-18(19,16-4-2)17-12-9-13-10-7-5-6-8-11(10)14-12/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1cnc2ccccc2n1
IUPAC navn diethoxy-quinoxalin-2-yloxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 298.3
Formel vægt 298.0541