Få mere at vide
Quinaldoyl chloride, 95%
Artikelnummer. p-4228991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11996501
Brand: Thermo Scientific Acros 432320010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50342-01-3 | C10H6ClNO | 191.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50342-01-3
Molekylær formel C10H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 191.61
MDL nummer MFCD02683554
InChI nøgle WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldoyl chloride, 2-quinolinecarbonyl chloride, quinaldyl chloride 97, quinaldyl chloride, chloroformylquinoline, 2-quinolinecarbonyl chloride 9ci, quinoline-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760547
IUPAC navn quinoline-2-carbonyl chloride
SMIL ClC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinaldoyl chloride
Smeltepunkt 94°C to 97°C
Farve Orange to Brown
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Formel vægt 191.62
Procent renhed 95%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinaldoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.