Få mere at vide
Quinaldine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899210
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899210 100 mL
15809220 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15899210 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8058050100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-63-4
Tekniske data
Smeltepunkt -2°C
Tæthed 1.06 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 246.9°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00006756
Mængde 100 mL
Synonym Quinaldine, 2-Methylquinoline, Quinaldine
Molekylvægt (g/mol) 143.19
Grad Research
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.