Få mere at vide
Quinaldine Red, TRC
Artikelnummer. 30424762
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30424762 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30424762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ585003100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinaldine Red
CAS 117-92-0
Molekylær formel C21H23N2 . I
Mængde 100 mg
Synonym 1-Ethyl-2-(p-dimethylaminostyryl)quinoline Iodide, 2-(p-Dimethylaminostyryl)quinoline Ethiodide, 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide, Eastman 1361, NK 92, alpha-(p-Dimethylaminophenylethylene)quinoline Ethiodide, 2-[p-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide
InChI formel InChI=1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
IUPAC navn 4-[(E)-2-(1-ethylquinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylanilin; Jodid
Molekylvægt (g/mol) 430.3
Formel vægt 430.0906