Få mere at vide
Quinaldine Red, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 240°C (Decomposition) |
| CAS | 117-92-0 |
| MDL nummer | MFCD00011968 |
| Synonym | Quinaldine red, Quinaldine red |
| Mængde | 5 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.33 |
| Grad | Research |