Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Quinaldinrød, ren
Artikelnummer. 10638994 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10638994 100 g Glasflaske 100g
10200023 5 g Glasflaske 5g
10620545 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10638994 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 377511000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 117-92-0 | C21H23IN2 | 430.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-92-0
Molekylær formel C21H23IN2
Molekylvægt (g/mol) 430.33
MDL nummer MFCD00011968
InChI nøgle JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide
PubChem CID 5702759
SMIL [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinaldine red
Navn note Pure
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn 4-[(E)-2-(1-ethylquinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylanilin;iodid
Formel vægt 430.32
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Sort/grøn eller blå til grå
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver