Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Quinaldinrød, farvestofindhold, 95%
Beskrivelse
Quinaldine Red er et kolorimetrisk fosfatpåvisningsreagens, som er kendt for at være en kationisk fluorescerende probe for proteiner. Det er også en pH-indikator med et overgangsinterval fra 1,4 - 3,2 (farveløs - rose).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Quinaldine Red er et kolorimetrisk fosfatpåvisningsreagens, som er kendt for at være en kationisk fluorescerende probe for proteiner. Det er også en pH-indikator med et overgangsinterval fra 1,4 - 3,2 (farveløs - rose).
Opløselighed Delvist opløseligt i vand
, alkohol og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinaldine Red |
| Navn note | Farveindhold |
| Farve | Sort til Grøn |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3798055 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,8049 |
| Opløselighedsinformation | Delvist opløseligt i vand, alkohol og ethanol. |
| Formel vægt | 430.33 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |