Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Quinaldinrød, farvestofindhold, 95%
Artikelnummer. 15442058
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442058 5 g 5g
15452058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442058 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H55729.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 117-92-0 | C21H23IN2 | 430,33 g/mol
Quinaldine Red er et kolorimetrisk fosfatpåvisningsreagens, som er kendt for at være en kationisk fluorescerende probe for proteiner. Det er også en pH-indikator med et overgangsinterval fra 1,4 - 3,2 (farveløs - rose).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Quinaldine Red er et kolorimetrisk fosfatpåvisningsreagens, som er kendt for at være en kationisk fluorescerende probe for proteiner. Det er også en pH-indikator med et overgangsinterval fra 1,4 - 3,2 (farveløs - rose).
Opløselighed Delvist opløseligt i vand
, alkohol og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-92-0
Molekylær formel C21H23IN2
Molekylvægt (g/mol) 430.33
MDL nummer MFCD00011968
InChI nøgle JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Synonym quinaldine red, eastman 1361, 2-p-dimethylaminostyryl quinoline ethiodide, 1-ethyl-2-p-dimethylaminostyrylquinoline iodide, 2-4-dimethylaminostyryl-1-ethylquinolinium iodide, 2-4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, 2--4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, chinaldinrot, alpha-p-dimethylaminophenylethylene quinolineethiodide, quinolinium, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-1-ethyl-, iodide 1:1
PubChem CID 5702759
IUPAC navn 4-[(E)-2-(1-ethylquinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylanilin;iodid
SMIL [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinaldine Red
Navn note Farveindhold
Farve Sort til Grøn
Mængde 5 g
Beilstein 3798055
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8049
Opløselighedsinformation Delvist opløseligt i vand, alkohol og ethanol.
Formel vægt 430.33
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver