Få mere at vide
Quinaldine, 96%
Artikelnummer. 11495433
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495433 25 g 25g
11405443 100 g 100g
11415443 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495433 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13412.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143,19 g/mol
Det er et bedøvelsesmiddel, der bruges til fisketransport. Anvendes til fremstilling af olieopløselige farvestoffer. Bruges også i anti-malaria-lægemidler, til fremstilling af farvestoffer, fødevarefarvestoffer, lægemidler og pH-indikatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et bedøvelsesmiddel, der bruges til fisketransport. Anvendes til fremstilling af olieopløselige farvestoffer. Bruges også i anti-malaria-lægemidler, til fremstilling af farvestoffer, fødevarefarvestoffer, lægemidler og pH-indikatorer.
Opløselighed Opløseligt i vand (2,5
g/L).
Noter
Luft- og lysfølsomme. Opbevares mørkt og væk fra luft. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares adskilt fra syrechlorider og syreanhydrider. Det kan misfarves til brunt ved opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-63-4
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00006756
InChI nøgle SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
PubChem CID 7060
IUPAC navn 2-methylquinolin
SMIL CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Quinaldine
Smeltepunkt -2 °C
Tæthed 1.058
Kogepunkt 247 °C til 248 °C
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.612
Mængde 25 g
Beilstein 110309
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,8047
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (2,5 g/L).
Formel vægt 143.19
Procent renhed ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinaldine
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faroangivelser
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinaldine
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.