Få mere at vide
Quinaldine, 95+%
Artikelnummer. 10085683 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10085683 1 L Glasflaske 1 L
10582911 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10085683 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132170010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-63-4
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00006756
InChI nøgle SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
PubChem CID 7060
IUPAC navn 2-methylquinolin
SMIL CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinaldine
Navn note 97%
Smeltepunkt -2,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.0580g/mL
Kogepunkt 248,0 °C
Flammepunkt 79 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,6070 til 1,6120
Mængde 1 L
Beilstein 20, 387
Merck Index 15, 8163
Specifik vægtfylde 1.058
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, æter og alkohol
Formel vægt 143.19
Procent renhed 95+%
Fysisk form Krystallinsk pulver