Få mere at vide
Quinaldinsyre natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinaldic Acid Sodium Salt |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 195.0296 |