missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quinaldic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30409752
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30409752 500 mg -
30418142 2.5 g 2.5g
30409608 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409752 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ585008500MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16907-79-2
Molekylær formel C10H6NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 195.15
IUPAC navn sodium;quinoline-2-carboxylate
SMIL [Na+].[O-]C(=O)c1ccc2ccccc2n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quinaldic Acid Sodium Salt
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Formel vægt 195.0296
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.