Få mere at vide
Quinaldinsyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30409608
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30409608 250 mg -
30418142 2.5 g 2.5g
30409752 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30409608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ585008250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16907-79-2
Molekylær formel C10H6NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 195.15
IUPAC navn natrium; Kinolin-2-karboxylat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)c1ccc2ccccc2n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinaldic Acid Sodium Salt
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Formel vægt 195.0296