Få mere at vide
Quinaldicsyre, 99%
Artikelnummer. 10371384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10371384 50 g Glasflaske 50g
10542771 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371384 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171050500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 93-10-7 | C10H7NO2 | 173,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-10-7
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD00006752
InChI nøgle LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, quinaldinic acid, 2-carboxyquinoline, quinaldate, 2-quinolinylcarboxylic acid, 2-quinoline carboxylic acid, 2-quinolinecarboxylate, 2-quinaldic acid, 2-quinolinecarbocylic acid
PubChem CID 7124
ChEBI CHEBI:18386
IUPAC navn quinolin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinaldic acid
Smeltepunkt 159,0 °C til 161,0 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Beilstein 22, 71
Merck Index 15, 8162
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkaliske opløsninger, opløselige i alkohol
Formel vægt 173.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinaldic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.